Learn More
4-Methyloxazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10085922 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10103752 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085922 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10002CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 62348-24-7
Summenformel C5H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 145.54
MDL-Nummer MFCD06200856
InChI-Schlüssel YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 145.54
Reinheit (%) 97%