Learn More
4-methylphenyl2,3,4,6 -tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430497 1 g 1 Gramm
15440497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66025.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28244-99-7 | Molecular Formula: C21H26O9S | Molecular Weight: 454.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28244-99-7
Summenformel C21H26O9S
Molekulargewicht (g/mol) 454.49
MDL-Nummer MFCD09750783
InChI-Schlüssel XRFOIRMXQHXTRL-IFLJBQAJSA-N
PubChem CID 10366693
IUPAC-Name [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Triacetyloxy-6-(4-methylphenyl)sulfanyloxan-2-yl]methyl acetat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Schmelzpunkt 115°C to 116°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Synonym 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thiohexopyranoside #, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate, 4-methylphenyl2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate ester, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, p-tolyl 2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-4-methylphenyl sulfanyl oxan-2-yl methyl acetate
Formelmasse 454.5
Physikalische Form Pulver