Learn More
4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428139 1 g 1 Gramm
15438139 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66686.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Methanol, DMSO oder DMF.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28244-98-6
Summenformel C13H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 286.342
MDL-Nummer MFCD04973631
InChI-Schlüssel IQCLIQLFPVKINX-SJHCENCUSA-N
Synonym 4-methylphenylthio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyl oxane-3,4,5-triol, 4-methylphenyl b-d-thiogalactopyranoside, p-tolyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 4-methylphenyl 1-thio-b-d-galactopyranoside, p-methylphenyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
PubChem CID 7315241
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-Methylphenyl)sulfanyloxan-3,4,5-Triol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside
Schmelzpunkt 137°C to 139°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF.
Formelmasse 286.35
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver