Learn More
4-Methylphenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495345 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15495345 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58338.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylphenylzinc iodide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300766-53-4
Dichte 0.997
Summenformel C7H7IZn
MDL-Nummer MFCD01311454
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 9694840
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Synonym zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
InChI-Schlüssel AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
IUPAC-Name Iodzink(1+);Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 283.417
PubChem CID 54719946
Formelmasse 283.42