Learn More
(4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)Methanonhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593633
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10593633
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01177DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS 690634-80-1
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H23ClN2O
MDL-Nummer MFCD06407988
Menge 1 g
Synonym 4-methylpiperidino 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidinyl 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidine-2-carbonyl piperidine hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone hydrochloride, 4-methylpiperidyl 2-piperidyl ketone, chloride, 4-methylpiperidin-1-yl-piperidin-2-ylmethanone hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone-hydrogen chloride 1/1
InChI-Schlüssel ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCN(CC1)C(=O)C2CCCCN2.Cl
IUPAC-Name (4-Methylpiperidin-1-yl)-piperidin-2-ylmehtanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 246.779
PubChem CID 2794697
Formelmasse 246.78
Reinheit (%) 95%