Learn More
4'-Methylpropiophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420257
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11420257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21673.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5337-93-9 | C10H12O | 148.21 g/mol
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Methylpropiophenon ist ein chemisches Reagenz, das in Reaktionen der Elektrocarboxylierung verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-93-9
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00009312
InChI-Schlüssel PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone
PubChem CID 21429
ChEBI CHEBI:59335
IUPAC-Name 1-(4-methylphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylpropiophenone
Schmelzpunkt 7°C
Dichte 0.991
Siedepunkt 238°C to 239°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.528
Menge 100 g
Beilstein 2042137
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and hexane.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 94%