Learn More
4′-Methylpropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30138722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138722 50 g 50 Gramm
30136735 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138722 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33117550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5337-93-9
Summenformel C10 H12 O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Synonym 4'-Methylpropiophenone, 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone, 1-(4-Tolyl)-1-propanone, 4'-Methylpropiophenone, Ethyl 4-Methylphenyl Ketone, Ethyl p-Tolyl Ketone, NSC 852, p-Methylpropiophenone
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)Propan-1-On
SMILES CCC(=O)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methylpropiophenone
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Formelmasse 148.0888