Learn More
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490478 1 g 1 Gramm
15400488 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54072.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10297-73-1 | C9H10O3S | 198.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10297-73-1
Summenformel C9H10O3S
Molekulargewicht (g/mol) 198.236
MDL-Nummer MFCD00025072
InChI-Schlüssel KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
PubChem CID 82529
IUPAC-Name 1-(4 -Methylsulfonylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Menge 1 g
Formelmasse 198.24
Reinheit (%) ≥97%