Learn More
4-(Methylsulfonyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30484143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30484143 5 g 5 Gramm
30473968 10 g 10 Gramm
30482674 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484143 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3398085G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-49-5
Summenformel C7H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.22
IUPAC-Name 4-methylsulfonylanilin
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylsulfonyl)aniline
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Formelmasse 171.0354