Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure, Mikromol™
Beschreibung
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 90536-66-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 O4 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid, Etoricoxib Related Compound B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-methylsulfonylphenyl)essigsäure |
| Show More |