Learn More
4-Methylsulfonylacetophenon, Mikromol™
Beschreibung
4-Methylsulfonylacetophenon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylsulfonylacetophenone |
| CAS | 10297-73-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-Methylsulfonylacetophenone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C9 H10 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone, Etoricoxib Related Compound A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-(4 -Methylsulfonylphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |