Learn More
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428168 5 g 5 Gramm
15418168 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61613.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82294-70-0 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82294-70-0
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
MDL-Nummer MFCD07368277
InChI-Schlüssel JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.16
Reinheit (%) 97%