Learn More
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041293
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61613.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 82294-70-0 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82294-70-0
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
MDL-Nummer MFCD07368277
InChI-Schlüssel JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methylthiazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-formylthiazole, 4-methyl-5-thiazolecarbaldehyde, 5-formyl-4-methylthiazole, 4-methylthiazole-5-aldehyde, 4-methyl-5-thiazolyl aldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl, 4-methyl-5-thiazole carboxaldehyde
PubChem CID 581339
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
SMILES CC1=C(SC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.16
Reinheit (%) 97%