Learn More
4-Methylthiazol-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30466200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466200 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3314431G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Summenformel C5H5NOS
Menge 1 g
Synonym 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ncsc1C=O
IUPAC-Name 4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 127.16
Formelmasse 127.0092