Learn More
4-Methylthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262502
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10262502 10 g 10 Gramm
10170642 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262502 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00777EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 20485-41-0
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD00626872
InChI-Schlüssel ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC-Name 4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%