Learn More
4-Methylthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15294714 25 g Glasflasche 25 Gramm
15204724 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396580250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 20485-41-0
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.17
InChI-Schlüssel ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC-Name 4-Dimethyl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 287,0 °C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 143.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO– Nur für Forschungszwecke