Learn More
4-(Methylthio)-6-(2-Pyridyll)-1,3,5-Triazin-2-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10573242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10573242 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10225472 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10573242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02651EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-53-2
Summenformel C9H9N5S
Molekulargewicht (g/mol) 219.27
MDL-Nummer MFCD00052773
InChI-Schlüssel MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782084
IUPAC-Name 4-(Methylsulfanyl)-6-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amin
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 219.27
Reinheit (%) 97%