Learn More
4-(methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-Triazin-2-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10203422 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10079321 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203422 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02724DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-61-2
Summenformel C8H8N4S2
Molekulargewicht (g/mol) 224.3
MDL-Nummer MFCD00052772
InChI-Schlüssel DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782092
IUPAC-Name 4-Methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amin
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 224.31
Reinheit (%) 97%