Learn More
4-(Methylthio)-6-oxo-2-Phenyl-1,6-Dihydropyrimidin-5-Carbonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10725803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10725803 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10725803 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB08867DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 15908-64-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Summenformel C12H9N3OS
MDL-Nummer MFCD00067844
Menge 1 g
Synonym 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
InChI-Schlüssel OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=C(C(=O)NC(=N1)C2=CC=CC=C2)C#N
IUPAC-Name 4-Methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1H-pyrimidin-5-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 243.284
PubChem CID 725109
Formelmasse 243.29
Reinheit (%) 97%