Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-(Methylthio)acetophenone |
| CAS | 1778-09-2 |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
| Farbe | Pink to Yellow or White |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H10OS |
| Mehr anzeigen |