Learn More
4-(Methylthio)benzolmethanol, TRC
Artikelnummer. 30479769
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3312805G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzenemethanol
CAS 3446-90-0
Summenformel C26 H33 F O8
Menge 5 g
Synonym 4-(Hydroxymethyl)phenyl methyl Sulfide, 4-(Methylmercapto)benzyl alcohol, 4-(Methylthio)benzyl alcohol, 4-Methylsulfanylbenzyl alcohol, [4-(Methylsulfanyl)phenyl]methanol, p-(Methylthio)benzyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C26H33FO8/c1-13(28)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(30)17-8-14(29)6-7-23(17,4)25(16,27)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,30-31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16+,18-,19+,21+,23+,24+,25-,26+/m1/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@]12OC(C)(C)O[C@H]1C[C@@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
IUPAC-Name [2-[(1S,2R,4S,8R,9S,11S,12S,13S,19R)-12-Fluor-11,19-dihydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-16-oxo-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoethyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 492.534
Formelmasse 492.216