Learn More
4-(Methylthio)benzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-(Methylthio)benzenemethanol is used to prepare (4-substituted benzyl)(trifluoromethyl)pyrazoles and -pyrazolones as potent antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(Methylthio)benzenmethanol wird zur Herstellung von (4-substituiertem Benzyl)(trifluormethyl)pyrazol und -pyrazolon als wirksame antihyperglykämische Mittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Methylthio)benzyl alcohol |
| Schmelzpunkt | 41°C to 43°C |
| Siedepunkt | 108°C to 109°C (0.4 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 154.23 |
| Reinheit (%) | 98% |