Learn More
4-(Methylthio)butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485307 25 g 25 Gramm
11465307 1 g 1 Gramm
11475307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22673.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20582-85-8
Summenformel C5H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 120.21
MDL-Nummer MFCD00002973
InChI-Schlüssel JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
PubChem CID 519793
SMILES CSCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)butanol
Dichte 0.999
Siedepunkt 95°C to 98°C (20 mmHg)
Flammpunkt 101°C (215°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3S(CH2)4OH
Brechungsindex 1.487
Menge 25 g
IUPAC-Name 4-Methylsulfanylbutan-1-ol
Formelmasse 120.21
Reinheit (%) 99%