Learn More
4-(Methylthio)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430999 250 mg 250 Milligramm
15420999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63990.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83553-60-0
Summenformel C4H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.166
MDL-Nummer MFCD03844702
InChI-Schlüssel NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
IUPAC-Name 5-Methylsulfanyl-1H-Imidazol
SMILES CSC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)imidazole
Menge 250 mg
Formelmasse 114.17
Reinheit (%) 97%