Learn More
4-Methylumbelliferon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424123 250 g 250 Gramm
11414123 50 g 50 Gramm
11404123 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424123 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10337.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylumbelliferon wird zur Bestimmung von Salpetersäure und als Standard in der fluorometrischen Bestimmung der Enzymaktivität eingesetzt. Auch in der Gallentherapie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in kaltem Wasser. Löslich in Essigsäure, Alkali und Ammoniumhydroxid. Geringfügig löslich in heißem Wasser, Chloroform und Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-33-5
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
MDL-Nummer MFCD00006866
InChI-Schlüssel HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC-Name 7-Hydroxy-4-Methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferone
Schmelzpunkt 186°C to 191°C
Menge 250 g
Beilstein 142217
Merck Index 14,4854
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol; Insoluble in cold water; Soluble in acetic acid,alkali and ammonium hydroxide; Slightly soluble in hot water,chloroform and diethyl ether.
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylumbelliferone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylumbelliferone