Learn More
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-Deoxy-Beta-D-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30483894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483894 500 mg 500 Milligramm
30471631 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM333530500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36476-29-6
Summenformel C18H21NO8
Molekulargewicht (g/mol) 379.36
Synonym 4-Methylumbelliferyl beta-D-Acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, GalNAc1-b-4MU
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Formelmasse 379.1267