Learn More
4-Methylumbelliferyl-beta-D-Galactopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454527 0.25 g 0.25 Gramm
11444527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21075.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
It is a substrate used for fluorometric assay for β-galactosidase. It is used to detect E-coli n the fluorogenic medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Stellt ein Substrat dar, das für den fluorometrischen Assay für β-Galactosidase verwendet wird. Wird zum Nachweis von E-coli n dem fluorogenen Medium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei -20 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6160-78-7
Summenformel C16H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 338.31
MDL-Nummer MFCD00036773,MFCD00063694
InChI-Schlüssel YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
IUPAC-Name 4-methyl-7-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2H-chromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 0.25 g
Beilstein 94673
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −64° (c=1 in Pyridine, 24h)
Formelmasse 338.32
Reinheit (%) 98%