Learn More
4-Methylumbelliferyl-beta-D-Glucopyranosid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450617 250 mg 250 Milligramm
15418069 1 g 1 Gramm
15428069 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66630.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.99 €
    53.65 € / 250 Milligramm
    Sparen 12.34 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18997-57-4
Summenformel C16H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 338.312
MDL-Nummer MFCD00036773
InChI-Schlüssel YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
IUPAC-Name 4-Methyl-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Beilstein 94673
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF or water
Formelmasse 338.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver