Learn More
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30138013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138013 10 g 10 Gramm
17999534 500 mg 500 Milligramm
17908664 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33455010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6160-80-1
Summenformel C16 H16 O9
Molekulargewicht (g/mol) 352.29
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methyl-2-Oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formelmasse 352.0794
Reinheit (%) >95%