Learn More
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuroniddihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472142 1 g 1 Gramm
15482142 5 g 5 Gramm
15492142 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472142 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 337220010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9·2H2O | 388.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6160-80-1
Summenformel C16H16O9·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 388.33
InChI-Schlüssel ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methyl-2-Oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate
Schmelzpunkt 102,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −105.00 (30.00°C c=0.25, water)
Spezifische Drehung -105
Löslichkeitsinformationen (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution
Formelmasse 388.33
Reinheit (%) 98%