Learn More
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuroniddihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15472142
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 337220010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9·2H2O | 388.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-80-1
Summenformel C16H16O9·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 388.33
InChI-Schlüssel ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Synonym 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methyl-2-Oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide dihydrate
Schmelzpunkt 102,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −105.00 (30.00°C c=0.25, water)
Spezifische Drehung -105
Löslichkeitsinformationen (c=1,H2O at 60°C) Clear colorless solution
Formelmasse 388.33
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis