Learn More
4-Methylumbelliferylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437319 1 g 1 Gramm
15457319 250 mg 250 Milligramm
15447319 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66091.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3368-04-5
MDL-Nummer MFCD00016969
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl phosphate
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Farbe Weiß
Summenformel C12H11N2NaO3
Menge 1 g
Beilstein 1687229
Synonym nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 254.22
PubChem CID 3864541
Formelmasse 256.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver