Learn More
4-Methylumbelliferylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457319 250 mg 250 Milligramm
15437319 1 g 1 Gramm
15447319 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457319 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66091.MD
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3368-04-5 | C10H9O6P | 256.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3368-04-5
MDL-Nummer MFCD00016969
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl phosphate
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Farbe Weiß
Summenformel C10H9O6P
Menge 250 mg
Beilstein 1687229
Synonym 4-methylumbelliferyl phosphate, 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl dihydrogen phosphate, 4-mup, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-phosphonooxy, phosphoric acid 4-methylumbelliferyl ester, 4-methylumbelliferylphosphate, free acid, 4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxyphosphonic acid, 5,5-dinitrobarbutyric acid, 4-methylumbelliferone phosphate, 4-methylumbelliferyl phosphate, free acid
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OP(=O)(O)O
IUPAC-Name (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 256.15
PubChem CID 65118
Formelmasse 256.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver