Learn More
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz, TRC
Artikelnummer. 30006503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006503 1 g 1 Gramm
30006721 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3331001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15220-11-8
Summenformel C10 H7 O6 S . K
Molekulargewicht (g/mol) 294.32
IUPAC-Name Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat
SMILES [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Formelmasse 293.96