Learn More
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 293.96 |