Learn More
4-Methylvaleriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10399140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10399140 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10389140 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10399140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 255510250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 646-07-1 | C6H12O2 | 116.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-07-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.15
MDL-Nummer MFCD00002803
InChI-Schlüssel FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 12587
ChEBI CHEBI:74903
IUPAC-Name 4-Methylpentansäure
SMILES CC(C)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylvaleric acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -35.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9220g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2COOH
Brechungsindex 1.4136 to 1.4156
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.922
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 116.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit