Learn More
4-Methylvaleriansäure (Isocapronsäure), Mikromol™
Beschreibung
4-Methylvaleriansäure (Isocapronsäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Isocaproic Acid |
| CAS | 646-07-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Isocaproic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H12 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4-Methylpentanoic acid, Valeric acid, 4-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dimethylbutanoic acid, 4-Methylpentanoic acid, 4-Methylvaleric acid, Isobutylacetic acid, Isocaproic acid, Isohexanoic acid, Isohexoic acid, NSC 4126 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-Methylpentansäure |
| Mehr anzeigen |