Learn More
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Beschreibung
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder Klarglas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 13 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <800 μl |
| Basisausführung | Flachboden |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 4 ml |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.