Learn More
Greiner Bio-One 4 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10766542
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberfläche:
Geringe Adsorption
Hohe Bindungskapazität
Packungsgröße:
3600 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberfläche Packungsgröße
10766542 Hohe Bindungskapazität 3600 Stück
10595921 Geringe Adsorption 3600 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10766542 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 112061
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
  • Durchm. x Höhe: 12 x 55 mm
  • Erhältlich mit geringem, mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Hormonspiegel
Material Polystyrol
Produkttyp Immuno Röhrchen
Oberfläche Hohe Bindungskapazität
Länge (metrisch) 55 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Volumen (metrisch) 4 mL