Learn More
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10693203 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10161062 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10441274 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10693203 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17409CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 280556-71-0
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD01057413
InChI-Schlüssel KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name [4-(Morpholin-4-yl)phenyl]methanol
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 95%