Learn More
4-Morpholinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10153494 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10143494 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153494 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB01373EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-67-6
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00006169
InChI-Schlüssel PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-Ylanilin
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 97%