Learn More
4-Morpholinoanilin, TRC
Artikelnummer. 30477934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477934 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM72374510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Summenformel C10 H14 N2 O
Menge 10 g
Synonym Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-Ylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
Formelmasse 178.111