Learn More
4-Morpholinobenzolcarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10694935 5 g 5 Gramm
10684935 250 mg -
10451274 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694935 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17418DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 519056-60-1
Summenformel C11H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
MDL-Nummer MFCD04115379
InChI-Schlüssel KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
IUPAC-Name 4-(morpholin-4-yl)benzene-1-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 222.31
Reinheit (%) 97%