Learn More
4-Morpholinophenyl-isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10157522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10157522 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10126162 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10326544 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10157522 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17407CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 51317-66-9
Summenformel C11H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 220.29
InChI-Schlüssel AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224862
IUPAC-Name 4-(4-Isothiocyanatophenyl)Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Formelmasse 220.29
Reinheit (%) 97%