Learn More
4-Morpholinophenyl-isothiocyanat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Morpholinophenyl isothiocyanate |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate |
| Formelmasse | 220.29 |
| Reinheit (%) | 97% |