Learn More
4-Morpholinophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279722
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10279722 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10224842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10396584 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279722 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17412CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 186498-02-2
Summenformel C10H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.04
MDL-Nummer MFCD03095169
InChI-Schlüssel WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
IUPAC-Name (4-Morpholin-4-ylphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinophenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 97%