Learn More
4-Morpholinophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510175
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10279722
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17412CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 186498-02-2
Summenformel C10H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.04
MDL-Nummer MFCD03095169
InChI-Schlüssel WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
IUPAC-Name (4-Morpholin-4-ylphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinophenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 97%