Learn More
4-(Morpholinosulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2700860
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10345162 1 g 1 Gramm
10200255 5 g 5 Gramm
10529982 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10345162
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00826DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 21626-70-0
Summenformel C10H14N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 242.293
MDL-Nummer MFCD00277213
InChI-Schlüssel FTKHPQFFQRKOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinosulfonyl aniline, 4-morpholin-4-ylsulfonyl aniline, 4-morpholine-4-sulfonyl aniline, compound 82 208, 4-morpholine-4-sulfonyl-phenylamine, 4-4-morpholinylsulfonyl aniline, compound 82/208, morpholine, 4-sulfanilyl, sulfanilic acid, morpholide, 4-aminophenyl morpholino sulfone
PubChem CID 210794
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-ylsulfonylanilin
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Morpholinosulfonyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 242.3
Reinheit (%) 97%