Learn More
4-(N-1-Dimethylaminonaphthalin-5-sulfonylamino)phenylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30379828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379828 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46100010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(N-1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonylamino)phenyl Isoth
CAS 102417-94-7
Summenformel C19 H17 N3 O2 S2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17N3O2S2/c1-22(2)18-7-3-6-17-16(18)5-4-8-19(17)26(23,24)21-15-11-9-14(10-12-15)20-13-25/h3-12,21H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)N=C=S
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)-N-(4-isothiocyanatophenyl)naphthalin-1-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 383.49
Formelmasse 383.0762