Learn More
4-N-BOC-2-oxo-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10278137 1 g Glasflasche 1 Gramm
10699589 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10278137
Marke: Thermo Scientific Acros 432330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76003-29-7
Summenformel C9H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD02181069
InChI-Schlüssel FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160.0°C to 163.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-N-BOC-2-Oxo-piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.